Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe
Anwenderfreundlich und schnell zu beladen
Marke:  Labconco™ 7541000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10267172
  • 413.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Für das Anschließen von Kolben an Gefriertrocknungsventile werden Adapter benötigt – bei Kolben mit 40 und 80 ml verwenden Sie einen Adapter mit 0.5 in. (1.3 cm), bei größeren Größen verwenden Sie einen Adapter mit 0.75 in. (1.9 cm).
Description
Description
Einfach zu handhaben und schnell zu beladen
  • Aus flachem Borosilikatglas
  • Die Schnappverschlüsse aus Silikonkautschuk gewährleisten eine hohe Vakuumabdichtung
  • Keine Kontaminationsgefahr durch Vakuumschmiermittel; weniger Verschüttungen und Probenverluste
  • Keine verlierbaren Kleinteile
  • Breite Öffnungen
  • Nur zu einem Drittel befüllen, um einen maximalen Oberflächenbereich zu gewährleisten
  • Geeignet für alle gängigen Marken an Gefriertrocknungsgeräten, wie beispielsweise Labconco und Virtis™
Specifications
Specifications
3,55 in.
1200 mL
Funktioniert mit Gefriertrocknungsgeräten aller großen Hersteller
24 cm
4 lbs.
Weit
90,2 mm
1.9 cm
Borosilikatglas
9,44 in.
Flask
Reusable
Flat
1,8 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe > Gehäuse 1200mL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado