Learn More
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ Taschengerät Timer/Stoppuhr/Uhr, grau
Lab Alert™ Taschengerät mit Timer, Stoppuhr und Uhr in einem.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS24490D
28.83 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16300756
  • 31.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vier unabhängige Zeitkanäle mit visuellen und akustischen Alarmen
  • Als Stoppuhr, als Auf-/Abwärts-Timer oder als Uhr zu verwenden
  • Mit Federclip und Magnetrücken
  • 100 Std. Zeitkapazität
  • Anzeige mit 6 Ziffern, H mm
Spezifikation
Spezifikation
Timer/Uhr
Akustischer Alarm
Lab Alert™ Taschengerät Timer/Stoppuhr/Uhr
Grau
6,1 cm
7,1 cm
2,5 cm
0.07 kg
100 h
Digital
LR44
2,4 in.
2,8 in.
1 Zoll
0.15 lb.
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    57
    Stunden
    21
    Minuten
    37
    Sekunden
    27
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ Taschengerät Timer/Stoppuhr/Uhr, grau > Anzahl Kanäle: 4