Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Nano™ Zeitschaltuhr
Extrem kompakte Größe mit intuitiver Anwendung
Marke:  Fisherbrand™ 90013-35
23.21 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15294006
  • 26.81 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Gerät vereint eine enorm kleine Bauweise mit intuitiver Handhabung. Dieser Fisher Scientific™ Traceable™ Nano Zeitgeber zeigt die rückwärts laufende Zeit bis zum Alarm/Stoppuhrzeit (vorwärts laufend) und die Tageszeit (im 12-Stunden-Format mit AM/PM oder im 24-Stunden-Format) an.
  • Zählt auf zwei Zeitkanälen bis zu 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden vorwärts oder rückwärts
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • Ziffern mit einer Höhe von 0.375 in können noch aus einer Entfernung von 3 m (10 ft) abgelesen werden
  • Zur Durchführung von sich wiederholenden Prüfungen, Speicher für zwei Kanäle stellt die Anzeige auf die ursprünglich programmierte Zeit zurück
Bestellinformation
Abmessungen: 2.5 x 2 x 0.5 in. (6.4 x 5.1 x 1.3 cm), Gewicht: 2.5 oz. (71 g)
Certifications
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen.™
Spezifikation
Spezifikation
Hand/Tisch-Timer
Alarmtöne im hohen dB-Bereich für 1 min
1 s
6.4 x 1.3 x 5.08 cm
6.4 cm
1.3 cm
0,375 in.
0.93 cm
71 g
ISO 17025, A2LA, NIST
23 h 59 min, 59 s
0,01 %
LCD
2,5 in.
0.5 Zoll
2 in.
5.08 cm
2,5 oz.
Rückführbarkeitszertifikat
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    5
    Stunden
    20
    Minuten
    30
    Sekunden
    48
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Nano™ Zeitschaltuhr > Mit Zweikanalspeicher; die 0,36 in. hohen Ziffern können aus 10 Fuß Entfernung gelesen werden.