Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, Zellkultur-Reagenz
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Tryptophan |
Schmelzpunkt | 280°C to 285°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 86197 |
Merck Index | 14,9797 |
Formelmasse | 204.23 |
Güte | Zellkulturreagenz |
Menge | 10 g |
Physikalische Form | Pulver |