Learn More
L-Threonin, ≥ 98.5 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15815348
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Threonin, ≥ 98.5 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15815348 Shop All Thermo Scientific Products
1 kg, Kunststoffflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15815348
Marke: Thermo Scientific J22290.A1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemical Identifiers
CAS 72-19-5
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064270
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2 s,3 r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC-Name (2 S,3 R)-2-Amino-3-Hydroxybutansäure
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Threonine
Schmelzpunkt 255°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Beilstein 1721646
Menge 1 kg
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer232923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberJ22290.22,J22290.A1
Chargennummer225246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberJ22290.22,J22290.A1
Chargennummer177105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ22290.22,J22290.A1
Chargennummer191558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ22290.22,J22290.A1
Chargennummer188341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ22290.22,J22290.A1
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
L-Threonin, ≥ 98.5 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals >