Learn More
L-Threonin, ≥ 98.5 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Threonine |
Schmelzpunkt | 255°C (decomposition) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | CH3CH(OH)CH(NH2)COOH |
Beilstein | 1721646 |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 119.12 |
Reinheit (%) | ≥98.5% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
232923 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | J22290.22,J22290.A1 |
225246 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | J22290.22,J22290.A1 |
177105 | Analysenzertifikat | 27/11/2022 | J22290.22,J22290.A1 |
188341 | Analysenzertifikat | 27/11/2022 | J22290.22,J22290.A1 |
191558 | Analysenzertifikat | 27/11/2022 | J22290.22,J22290.A1 |
Name des Produkts
L-Threonin, ≥ 98.5 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur