Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98+ %
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16851.36
535.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 g |
---|
Beschreibung
L-Threonine is used to alleviate anxiety and mild depression. It is an important component of many proteins such as tooth enamel, collagen, and elastin. It is an important amino acid in the nervous system and plays a vital role in porphyrin and fat metabolism. It is useful in intestinal disorders and indigestion. It is also used as a prodrug to reliably elevate brain glycine levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenL-Threonin wird zur Linderung von Angstzuständen und leichter Depression verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil vieler Proteine wie Zahnschmelz, Kollagen und Elastin. Es ist eine wichtige Aminosäure im Nervensystem und spielt eine wichtige Rolle im Porphyrin- und Fettstoffwechsel. Es ist nützlich bei Darmstörungen und Verdauungsstörungen. Es wird auch als Prodrug verwendet, um den Glycin-Spiegel im Gehirn zuverlässig zu erhöhen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol, Ethylether und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
72-19-5 | |
119.12 | |
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N | |
6288 | |
CC(O)C(N)C(O)=O |
C4H9NO3 | |
MFCD00064270 | |
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin | |
CHEBI:16857 |
Spezifikation
L-Threonine | |
72-19-5 | |
MFCD00064270 | |
14,9380 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether and chloroform. | |
CC(O)C(N)C(O)=O | |
119.12 | |
6288 | |
119.12 | |
≥98% |
255°C (decomposition) | |
C4H9NO3 | |
1721646 | |
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin | |
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N | |
2-Amino-3-Hydroxybutansäure | |
500 g | |
CHEBI:16857 | |
−28° (c=5 in Water) |