Learn More
L(+)-Weinsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Tartaric acid |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H |
Beilstein | 03, 481 |
Fieser | 16,304 |
Merck Index | 15, 9205 |
Formelmasse | 150.09 |
Reinheit (%) | ≥99.0% |
Güte | ACS-Reagenz |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462827 | Analysenzertifikat | 23/05/2024 | 420000025,420005000 |
A0461209 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 420000025,420005000 |
A0451955 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 420000025,420005000 |
A0400986 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 420000025,420005000 |
A0411375 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 420000025,420005000 |
Name des Produkts
L(+)-Weinsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur