Learn More
L(+)-Weinsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10455091
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L(+)-Weinsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10455091
Marke: Thermo Scientific Acros 420005000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-69-4
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00064207
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 481
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9205
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Menge 500g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin
Glührückstand Max. 0,02%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number420000025,420005000
ChargennummerA0461209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number420000025,420005000
ChargennummerA0451955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number420000025,420005000
ChargennummerA0400986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number420000025,420005000
ChargennummerA0411375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number420000025,420005000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (+)-Tartaric acid
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
L(+)-Weinsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >