Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, 99 %
Description
L-Alanine plays a vital role in glucose-alanine cycle between tissue and liver. It is used for protein construction as well as involved in the metabolism of tryptophan and vitamin pyridoxine. It provides energy for muscles and central nervous system in order to strengthen the immune system. It helps in the metabolism of sugars and organic acids, and enhances the germination rates of Bacillus subtilis spores. It also displays a cholesterol-reducing effect in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Wasser und kaltem Ethanol. Schwer löslich in Pyridin. Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | L-Alanine |
Schmelzpunkt | ∽295°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 1720248 |
Merck Index | 14,204 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone. |
Dichte | 1.432 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 89.09 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U26K013 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
U02K043 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
U01K040 | Analysenzertifikat | 13/08/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
P05K003 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
Q12F017 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%