Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, ≥ 98 %
Beschreibung
L-Methionine iserves as a chelating agent for heavy metals, as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It acts as a feed additive, vegetable oil enrichment and as a single cell protein. In addition to this, it is used as a hepatoprotectant and also acts as a lipotropic agent and prevents excess fat buildup in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Methionin wird als essentielle Aminosäure für die menschliche Entwicklung verwendet und wirkt therapeutisch als Antidot für Acetaminophen-Vergiftungen. Sie dient als Chelatbildner für Schwermetalle, als Aromastoff und Nahrungsergänzungsmittel für Lebensmittel. Sie dient als Futtermittelzusatzstoff, Pflanzenölanreicherung und als Einzelzellprotein. Darüber hinaus wird sie als Hepatoprotektivum eingesetzt und wirkt auch als lipotropes Mittel und verhindert übermäßige Fettansammlungen in der Leber.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure. Schwer löslich in Essigsäure. Unlöslich in Ethanol, Benzol, Aceton und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Methionine |
Schmelzpunkt | ∼280°C (decomposition) |
Beilstein | 1722294 |
Merck Index | 14,5975 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and hydrochloride. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in ethanol,benzene,acetone and ether. |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 149.21 |
Optische Drehung | +23° (c=2 in 2N HCl) |
Reinheit (%) | ≥98% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q04L004 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | A10318.0E,A10318.22,A10318.36 |
M27L023 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A10318.0E,A10318.22,A10318.36 |
Z16K029 | Analysenzertifikat | 17/12/2024 | A10318.0E,A10318.22,A10318.36 |
W17K001 | Analysenzertifikat | 30/09/2024 | A10318.0E,A10318.22,A10318.36 |
T22K039 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | A10318.0E,A10318.22,A10318.36 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%