Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, ≥ 98 %
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 166161000
100.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
63-68-3 | |
149.21 | |
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N | |
6137 | |
CSCC[C@H](N)C(O)=O |
C5H11NO2S | |
MFCD00063097 MFCD00801344 | |
l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin | |
CHEBI:16643 |
Spezifikation
L-Methionine | |
98+% | |
63-68-3 | |
Weiß | |
15ppm max. | |
Echt | |
98+% | |
C5H11NO2S | |
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H | |
04, II, 938 | |
300ppm max. | |
0.1% max. | |
Solubility in water: soluble in water: 53.7g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in abs.alcohol, ether, petr.ether,, benzene,acetone, ethanol, diethylether, soluble in mineral acids, soluble in warm, dilute alcohol | |
CSCC[C@H](N)C(O)=O | |
+23.25° (20°C c=2,6N HCl) | |
100 g | |
CHEBI:16643 | |
≥98% |
276.0°C to 279.0°C | |
300ppm max. | |
5.5 to 6.5 (aq. soln. 1 in 100) | |
500ppm max. | |
0.5% max. of any individual impurity | |
30ppm max. | |
0.5% max. (1 g, 105°C) | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00063097 MFCD00801344 | |
+ 23.25 | |
15, 6047 | |
l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin | |
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N | |
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure | |
149.21 | |
6137 | |
149.21 | |
Kristallpulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
- L-Methionine
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464758 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | 166161000,166160250,166165000,166160025 |
A0449931 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 166161000,166160250,166165000,166160025 |
A0396526 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 166161000,166160250,166165000,166160025 |
A0403300 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 166161000,166160250,166165000,166160025 |
A0409768 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 166161000,166160250,166165000,166160025 |