Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, ≥ 98 % Artikelnummer.: 10685602
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 10685602
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10685602
Marke: Thermo Scientific Chemicals 166160250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-68-3
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilaninMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine
Schmelzpunkt 276.0°C to 279.0°C
Namenshinweis 98+%
Ammonium 300ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (aq. soln. 1 in 100)
Farbe Weiß
Chlorid 500ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 15ppm max.
Einzelne Verunreinigung 0.5% max. of any individual impurity
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Spezifische Drehung + 23.25
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 6047
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water: 53.7g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in abs.alcohol, ether, petr.ether,, benzene,acetone, ethanol, diethylether, soluble in mineral acids, soluble in warm, dilute alcohol
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
Spezifischer Drehzustand +23.25° (20°C c=2,6N HCl)
Menge 25 g
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
ChargennummerA0449931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
ChargennummerA0396526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
ChargennummerA0403300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
ChargennummerA0409768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, ≥ 98 % >