Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-Methionin, 99 %
CAS: 1115-47-5 | C7H13NO3S | 191.25 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21866.18
28.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 50 g |
---|
Beschreibung
N-Acetyl-DL-methionine is used as pharmaceutical intermediate, biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN-Acetyl-DL-Methionin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, biochemisches Reagenz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
1115-47-5 | |
191.25 | |
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N | |
6180 |
C7H13NO3S | |
MFCD00008681 | |
n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionineMehr anzeigen | |
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O |
Spezifikation
N-Acetyl-DL-methionine | |
1115-47-5 | |
MFCD00008681 | |
14,96 | |
Soluble in water,ethanol,ethyl acetate. | |
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O | |
191.25 | |
6180 | |
99% |
113°C to 117°C | |
C7H13NO3S | |
1725554 | |
n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionine | |
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N | |
2-Acetamido-4-Methylsulfanylbutansäure | |
50 g | |
191.25 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244892 | Analysenzertifikat | 05/12/2022 | B21866.30,B21866.0B,B21866.18 |
10243571 | Analysenzertifikat | 22/09/2022 | B21866.30,B21866.0B,B21866.18 |
10160445 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21866.30,B21866.0B,B21866.18 |
Y17A041 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21866.30,B21866.0B,B21866.18 |
10227831 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21866.30,B21866.0B,B21866.18 |