Learn More
L-Ascorbinsäure, 99+ %, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11483523
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Ascorbinsäure, 99+ %, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11483523
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 11483523
Marke: Fisher Chemical A/8880/60
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-Ascorbinsäure, 99+ %, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
MDL-Nummer 64328
Spezifikation
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 2.1 to 2.6
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 176.13g/mol
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Ascorbinsäure, 99+ %, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >