Learn More
L-Ascorbinsäure, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
C6H8O6, CAS-Nummer 50-81-7, 500 g, weiß, 176,13 g/mol, 190 °C, 64328, Kunststoffpulverbehälter, 2,1 bis 2,6, fest
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 2.1 to 2.6 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 176.13g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Ascorbinsäure, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur