Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin-Monohydrochlorid, 98+ % Artikelnummer.: 11467766
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin-Monohydrochlorid, 98+ %
Artikelnummer. 11467766
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11467766
Marke: Thermo Scientific Chemicals A14730.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-Arginin Monohydrochlorid (L-Arginin-Hydrochlorid oder Arginin-HCl, CAS-Nr. 1119-34-2) ist das Salz der essentiellen Aminosäure Arginin.
L-Arginine monohydrochloride is a precursor of nitric oxide synthesis that induces vasodilation, there by relaxing blood vessels. It is an important intermediate in the urea cycle and involved in the detoxification of nitrogenous wastes. It is commonly used in cell culture media and drug development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in heißem Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-34-2
Summenformel C6H15ClN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.662
MDL-Nummer MFCD00064550
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20yMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66250
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentansäurehydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine monohydrochloride
Schmelzpunkt 216°C (decomposition)
Beilstein 3631658
Merck Index 14,780
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol.
Dichte 1.42
Menge 500 g
Formelmasse 210.67
Optische Drehung +22° (c=5 in 5N HCl)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Chargennummer10247860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Chargennummer10241486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2022 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Chargennummer10238574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Chargennummer10234716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin-Monohydrochlorid, 98+ % >