Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin, ≥98 % Artikelnummer.: 11402388
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin, ≥98 %
Artikelnummer. 11402388
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11402388
Marke: Thermo Scientific Chemicals A15738.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-Arginin wird für Herz- und Blutgefäßerkrankungen verwendet, die Herzinsuffizienz (CHF), Brustschmerzen, Bluthochdruck und koronare Herzkrankheit umfassen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da es antiatherogen, antiischämisch, antithrombotisch und antithrombotisch wirkt. Es wirkt als Wachstumsstimulans und ist an der Behandlung von erektiler Dysfunktion bei Männern beteiligt. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Zahnpasta, der eine wirksame Linderung bei empfindlichen Zähnen bewirkt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol. Unlöslich in Ethylether
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-79-3
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00002635
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine
Schmelzpunkt 226°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Beilstein 1725413
Merck Index 14,780
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
Menge 100 g
Formelmasse 174.2
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-arginine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin, ≥98 % >