Learn More
L-Arginin, Hydrochlorid, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11393929
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Arginin, Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11393929 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 11393929
Marke: MP Biomedicals 0210074391
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00002635
Synonym L-Arginin, Arginin, L-+-Arginin, L+-Arginin, s-2-Amino-5-Guanidinopentansäure, Arginin, l, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginin-Hydrochlorid
CAS 1119-34-2
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.992
Summenformel C6H15ClN4O2
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
SMILES [H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 210.66
Menge 1 kg
Formelmasse 210.662
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
L-Arginin, Hydrochlorid, MP Biomedicals™ >