Learn More
L-Arginin-Hydrochlorid, 98.5 bis 101.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15855258
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Arginin-Hydrochlorid, 98.5 bis 101.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15855258 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15855258
Marke: Thermo Scientific J11500.A1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-34-2
Summenformel C6H15ClN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.662
MDL-Nummer MFCD00064550
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20yMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66250
IUPAC-Name (2 S)-2-Amino-5-(Diaminomethylidenamino)Pentansäure;Hydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine hydrochloride
Schmelzpunkt 216°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2C(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH.HCl
Beilstein 3631658
Dichte 1.42
Menge 1 kg
Formelmasse 210.66
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Relative Dichte 1.42
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer222553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberJ11500.36,J11500.A1
Chargennummer235672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ11500.36,J11500.A1
Chargennummer234020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ11500.36,J11500.A1
Chargennummer200989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ11500.36,J11500.A1
Chargennummer203179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ11500.36,J11500.A1
Name des Produkts
L-Arginin-Hydrochlorid, 98.5 bis 101.5 %, Thermo Scientific Chemicals >