Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Rechtwinklige Hochvakuumventile ohne O-Ring-Spitze, mit Stopfen aus PTFE
Für Vakuumanwendungen bis zu 5 x 10-7 Einheitenzeichen für Torr
Marke: DWK Life Sciences 826610-0004
Benachrichtigungen:
Der Polyacetal-Knopf wird für die Verwendung über 110 °C. nicht empfohlen
Beschreibung
- Mit präzisem Außengewinde zur Feinsteuerung
- Nicht rotierende Welle mit Primärdichtung mit FKM O-Ring auf konischem Sitz
- Vollständig geöffnete Position bei 1-1/2 Umdrehungen
- Zum Entlüften bei bis zu einer halben Umdrehung
- Die PTFE-Welle kann kontinuierlich bei Systemtemperaturen von 230 °C oder intermittierend bei 275 °C verwendet werden
Spezifikation
0 bis 0.15 Zoll | |
0 bis 0.4 cm | |
PTFE-Stecker | |
010 | |
Rechtwinkliges Ventil |
0.3 in. | |
0.9 cm | |
Borosilikatglas | |
0 bis 4 mm |