Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Rechtwinklige Hochvakuumventile ohne O-Ring-Spitze, mit Stopfen aus PTFE
Für Vakuumanwendungen bis zu 5 x 10-7 Einheitenzeichen für Torr
159.00 CHF - 246.00 CHF
Spezifikation
Enthält | PTFE-Stecker |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Typ | Rechtwinkliges Ventil |
Benachrichtigungen:
Der Polyacetal-Knopf wird für die Verwendung über 110 °C. nicht empfohlen
Produktcode | Marke | Bohrungsgröße (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Stiel | Bereich | Größe des O-Rings der Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bohrungsgröße (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Stiel | Bereich | Größe des O-Rings der Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11702235
|
DWK Life Sciences
826610-0012 |
0 bis 0.47 Zoll | 0.62 in. | 0 bis 12 mm | 112 |
246.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11792225
|
DWK Life Sciences
826610-0004 |
0 bis 0.15 Zoll | 0.3 in. | 0 bis 4 mm | 010 |
159.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Mit präzisem Außengewinde zur Feinsteuerung
- Nicht rotierende Welle mit Primärdichtung mit FKM O-Ring auf konischem Sitz
- Vollständig geöffnete Position bei 1-1/2 Umdrehungen
- Zum Entlüften bei bis zu einer halben Umdrehung
- Die PTFE-Welle kann kontinuierlich bei Systemtemperaturen von 230 °C oder intermittierend bei 275 °C verwendet werden
Spezifikation
PTFE-Stecker | |
Borosilikatglas | |
Rechtwinkliges Ventil |