Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 3 mit Schraubfläschchen mit 9 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PSC9STBS1
57.85 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17344053
  • 64.06 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Yes
Level 3
54 Shore
100 Pk.
Zertifizierte Spezifikation
9 mm
Polypropylen
Silikon, weiß/PTFE, rot; vorgeschlitzt, verklebt
Pre-slit, Bonded
SureSTART Stufe 3
1 mm
Schraubgewinde, Stufe 3
Fläschchen mit 9 mm-Schraubverschluss
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >