Learn More
ABEBA™ Dynamic White Occupational Clogs Ob ESD
White dynamic occupational clogs with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
Marke:  ABEBA™ 37329/47
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17131375
  • 69.05 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Atmungsaktive, leichte, bequeme Arbeitsclogs
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Gute Dämpfung
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Wasser abweisendes, weißes Strickmaterial
  • Nicht klappbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
47
Unisex
Wasserabweisend
Strickmaterial
Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1, konform mit EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Clogs
OB SRC ESD
Name des Produkts
ABEBA™ Dynamic White Occupational Clogs Ob ESD > Größe: 47