Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stößel für Dounce-Gewebemahleinrichtung aus Glas
Alle Bauteile aus Glas
Marke:  DWK Life Sciences 885301-0002
86.69 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13161124
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Dounce Gewebeschleifer (Kontes 885300 Serie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,06 oz.
Großer Clearance-Pistill, A
0,06 oz., 2 ml
2 ml
Dounce-Gewebeschleifer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stößel für Dounce-Gewebemahleinrichtung aus Glas > Großer Freiraum, 2 ml