Learn More
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
Marke:  Labconco™ 7318800
3335.34 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15796968
  • 4845.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
  • Acrylkammer mit 12,0 in.-Durchmesser für alle FreeZone™ Gefriertrockner
  • Für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung
  • Platz für Produktböden (5 Einlegeböden) 7317200
  • Mit Aluminiumdeckel mit 8 Ventilen mit geformten Kunststoffknöpfen und einer Durchführung für elektrische Kabel
  • Zur Verwendung mit 1/2 in.- und 3/4 in.-Adaptern
  • Passt für Kondensatoren mit einem Durchmesser von 10,12 in. oder 14,0 in.
  • Öffnung mit 8 in.-Durchmesser zum Kollektor am Boden der Kammer
Spezifikation
Spezifikation
Drying Chamber
Klar
Tall
8 Valves
23 in.
22 lb.
5
Acrylic
FreeZone™ Gefriertrockner
17,4 in.
25 lb.
Name des Produkts
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner > Hoch mit 8 Ventilen