Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke:  Fisherbrand™ 0911R00540
Artikelnummer. 11537392
  • 18.60 CHF / 4 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
Spezifikation
Spezifikation
6,4 bis 8
4 Rolle
5 m
Rolle
Gütegrad 911
7 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH-Bereich: 6,4 bis 8; Rolle; Abmessungen (L x B): 5m x 7 mm