Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604
Beschreibung
- Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
- Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche
Spezifikation
Oberflächenschutzpapier | |
50 m | |
Polyethylen | |
0.25 mm | |
Roll |
Papier, Gütegrad 604 | |
0.92 m | |
Weiß | |
1 Rolle |
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604 > L 50 x B 0,92 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur