Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Pellet Pestle™
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Marke: DWK Life Sciences 749520-0590
243.20 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Einweg-Pelletstößel
- Auswahl zwischen autoklavierbarem Polypropylen oder RNase-, DNase- und pyrogenfreiem Material (hergestellt unter M-5.5-Reinraumbedingungen der Klasse 10,000)
- Mit oder ohne 100 Mikroröhrchen erhältlich
- Mikroröhrchen haben die gleichen Eigenschaften und werden einzeln verpackt geliefert, um die Reinheit zu gewährleisten
- Länge des Stößels mit Spitze 7 cm (2.75 in.)
- Autoklavierbar mit Kopf aus CTFE-Polymer und Edelstahlschaft
- Länge des Stößels mit Spitze: 6 cm (2.5 in.) für Größe 0.5 ml; 14 cm (5.59 in.) für Größe 1.5 ml
Spezifikation
0,01 oz. | |
Polypropylen | |
Ja | |
2,5 in. | |
100 Mikroröhrchen | |
0,01 oz., 0,5 ml |
0.5 ml | |
Pellet Pestle | |
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen | |
Ja | |
60 mm |