Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden in Chrom-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke:  Metro™ 2136NC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15966621
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
36 in.
800 lb.
21 in.
Chrom
91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll)
Kunststoffhülsen und -keile
91,4 cm
363 kg
53 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt > B x L: 53 x 91.4 cm (21 x 36 in.)