Learn More
Bel-Art™ 199230001 Bel-Art Pestle, PP 100/pack., 10 pack/case, 3 1/2'
Für resuspendierende Bakterienzellen, Ablagerungen von Nukleinsäuren oder Proteinen und Pellets anderer Materialien
Marke:  Bel-Art™ F19923-0001
110.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10735925
  • 131.00 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For re-suspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials.
  • Autoklavierbar oder Einweg
Spezifikation
Spezifikation
1.5 mL
Stößel
1.5 ml Mikrozentrifugenröhrchen
8.5 cm
Disposable Pestles and Microcentrifuge Tubes
Unglazed
Polypropylen
Zum Resuspendieren von Bakterienzellen, Ablagerungen von Nukleinsäuren oder Proteinen und Pellets anderer Substanzen
3,5 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ 199230001 Bel-Art Pestle, PP 100/pack., 10 pack/case, 3 1/2' > 8.5 cm (3.5 Zoll) lang; 100/Packung