Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden in Chrom-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke:  Metro™ 3672NC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15966701
  • 323.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
72 in.
600 lb.
36 in.
Chrom
183 x 91 cm (72 x 36 Zoll)
Kunststoffhülsen und -keile
183 cm
272 kg
91 cm
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt > B x L: 91 x 183 cm (36 x 72 in.)