Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden in Chrom-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke: Metro™ 1442NC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Wire Shelf | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
42 in. | |
800 lb. | |
14 in. | |
Chrom |
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll) | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
106,6 cm | |
363 kg | |
35,5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt > B x L: 35.5 x 106.6 cm (14 x 42 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur