Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke:  DWK Life Sciences 608121528
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11842983
  • 306.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus braunem Borosilikatglas 33.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
28 mm
13-425
15 mm
2 ml
0.5 dr.
ASTM Typ I, Klasse A
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse > 0,5 dr.; Außendurchmesser x H:15 x 28mm; GPI-Oberfläche:13-425