Learn More
Dräger™ DrägerSensor XXS O2
XXS Ersatzsensor zur Verwendung mit Pac 5500, Pac7000 und X-am 2000 Multigasdetektoren.
Marke:  Dräger™ 6810881
Artikelnummer. 10387913
  • 667.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messbereich: 0 bis 30.0 Vol.-%
  • Auflösung: 0.1 Vol.-%
  • Garantie: 2 Jahre
  • Sauerstoff (O2)
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Sauerstoff
PAC 5500, Pac 7000, X-am 2000 Multigas-Detektoren
Ersatzsensor
Name des Produkts
Dräger™ DrägerSensor XXS O2 > Sauerstoff (O2) XXS Austauschsensor