Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
Marke: Mettler Toledo™ 30281921
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abnehmbar
- Wiederverwertbar
Spezifikation
S7-DIN 19262 | |
Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät | |
5.0 m |
Mettler Toledo InLab Sensoren | |
16.4 ft. |