Learn More
Motic™ AE 2000 Binokular-Inversionsmikroskop
Verwenden Sie dieses Mikroskop für die Ausbildung und für hochwertige professionelle Anwendungen. Die Motic™ AE 2000 Binokular-Inversionsmikroskope sind ideal für die routinemäßige Beobachtung von lebenden Zellen.
Marke:  Motic™ 1100103800043
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11712298
  • 4430.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Binokular-/Trinokular-Kopf vom Typ Siedentopf mit einem Neigungswinkel von 45°, 360° schwenkbar
  • Weitfeldokular mit hohem Blickpunkt N-WF 10X/20 mm mit Okularjustierung und Augenmuscheln aus Kautschuk
  • Seitlicher Quadrupel-Objektivwechselrevolver
  • CCIS Planachromatische Objektive PL4X, LWD PL40X
  • CCIS Planachromatische Phasenobjektive PL Ph10X, LWD PL Ph20X
  • ELWD-Kondensor N. A. 0.30
  • Phasenschieber Ph1, BF
  • Phasenzentrierteleskop
  • Einfacher Tisch mit Tischeinsätzen aus Metall oder Glas
  • Halogenbeleuchtung 6 V/30 W mit Intensitätskontrolle und Schlafmodus
Spezifikation
Spezifikation
45 mm blau, grüne Interferenz und neutrale Dichtefilter mit Filterschieber; Sechskantschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, Netzkabel
Inversmikroskop
40X, 100X, 200X, 400X
Für die routinemäßige Inspektion von lebenden Zellen
6 V
20 mm
Halogen
AE2000.
100/240 V (CE)
ELWD N.A. 0.30
Infinity-korrigiert, plan-achromatisch, Phasenkontrast
Seitliche Ausrichtung, vierfach
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile
N-WF10X/20 mm
Siedentopf Binokular, 45° geneigt, 360° schwenkbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Motic™ AE 2000 Binokular-Inversionsmikroskop > Okular:N-WF10X/20mm