Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
222.00 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Borosilikatglas
Gewindetyp Schraube
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11842983
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
608121528
2 ml 15 mm 13-425
306.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11822993
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60812-2857
20 ml 28 mm 24-400
447.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11882983
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
608121940
6 ml 19 mm 15-425
260.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11832993
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60812-2870
25 ml 28 mm 24-400
518.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11842993
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
608122895
40 ml 28 mm 24-400
510.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11862983
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
608121738
4 ml 17 mm 15-425
245.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11822983
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
608121232
1.8 ml 12 mm 8-425
222.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11852983
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
608121545
4 ml 15 mm 13-425
239.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11812993
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
608122385
24 ml 23 mm 20-400
454.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11892983
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
608121965
12 ml 19 mm 15-425
324.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11802993
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60812-2170
16 ml 21 mm 18-400
339.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11832983
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60812-1235
2 ml 12 mm 8-425
228.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11872983
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
608121760
8 ml 17 mm 15-425
283.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus braunem Borosilikatglas 33.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
ASTM Typ I, Klasse A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse