Learn More
Gibco™ Keratinozyten-SFM (1x), mit L-Glutamin, ohne Calciumchlorid
GREENER_CHOICE
Keratinozyten-SFM (1x), mit L-Glutamin, ohne Calciumchlorid
Marke:  Gibco™ 10725018
Artikelnummer. 11504546
  • 274.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
mit L-Glutamin,
ohne Calciumchlorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
serumfrei
Säugetierzellkultur
Serum-freies Medium (SFM)
Steril
Glutamin, Phenolrot
500 mL
Keratinozyten, Epithelzellen
1 X
Flüssig
Serumfrei
Steril gefiltert
Kein Calciumchlorid
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2876778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10725018
Chargennummer2517487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10725018
Chargennummer2517491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10725018
Chargennummer2517489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10725018
Chargennummer2517493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10725018
Name des Produkts
Gibco™ Keratinozyten-SFM (1x), mit L-Glutamin, ohne Calciumchlorid > 500 ml