Learn More
Fisherbrand™ Konischer Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn
Hergestellt aus Borosilikatglas und ISO4800-zertifiziert. Der Fisherbrand™ Konische Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Stopfen wird mit einem Glas- und Kunststoffstopfen geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn.
Marke: Fisherbrand™ FB51743
44.56 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und ISO 4800-zertifiziert. Der Fisherbrand™ Konische Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Stopfen wird mit einem Glas- und Kunststoffstopfen geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn.
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Zertifiziert gemäß ISO 4800
- Stopfen aus Glas und Kunststoff im Lieferumfang enthalten
- Mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE erhältlich
Spezifikation
500 ml | |
ISO 4800 | |
PTFE | |
24/29 |
Borosilikatglas | |
1/Packung | |
Glas, Kunststoff | |
Trenntrichter |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31