Learn More
GPE Scientific™ J Young B40-Buchse und Glasschlüssel mit hohem Vakuum am Einlass
GPE Scientific™ J Young B40-Buchse und Hochvakuum-Glasschlüssel am Einlass sind eine grundlegende Vakuumleitungskühlfalle mit einem Glasschlüssel am Einlass.
Marke: GPE Scientific™ JYT/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solide konstruiert zur Verwendung als Basis-Vakuumleitungskühlfalle
- Glasschlüssel am Einlass
Spezifikation
Durchmesser Schlauchanschluss: 15 mm | |
Durchmesser: 44 mm | |
280 mm-Gehäuse |
Innendurchmesser Rohr: 13 mm | |
Glasschlüssel am Einlass | |
Kühlfalle der Basisvakuumleitung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Young B40-Buchse und Glasschlüssel mit hohem Vakuum am Einlass > Durchmesser Schlauchanschluss: 15 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur