Learn More
Isobutyraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410033
Zum Warenkorb hinzufügen
Isobutyraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410033
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11410033
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12106.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutyraldehyd wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Isobutanol, Methacrolein, Hydroxypivaldehyd und Neopentylglycol verwendet. Ist aktiv an der Cannizaro-Reaktion beteiligt. Wird auch als Zwischenprodukt zur Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Vitaminen, Antioxidantien, Gummibeschleunigern, Textilhilfsmitteln, Parfümerie und Aromen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-84-2
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00006980
InChI-Schlüssel AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC-Name 2-Methylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyraldehyde
Schmelzpunkt °C to 65°C
Dichte 0.794
Siedepunkt 63°C to 65°C
Flammpunkt -24°C (-11°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2CHCHO
Brechungsindex 1.3723
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2045
Beilstein 605330
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,5154
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog NumberA12106.0F,A12106.AP
ChargennummerA0457104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog NumberA12106.0F,A12106.AP
ChargennummerA0447594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA12106.0F,A12106.AP
Chargennummer10224123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2023 Catalog NumberA12106,A12106.0F,A12106.AP
Chargennummer10243090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2022 Catalog NumberA12106.0F,A12106.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyraldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyraldehyde
Name des Produkts
Isobutyraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >