Learn More
Isobutyraldehyd, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10091130
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isobutyraldehyd, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10091130
Marke: Thermo Scientific Acros 122510010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-84-2
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00006980
InChI-Schlüssel AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC-Name 2-Methylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyraldehyde
Schmelzpunkt -65.0°C
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 63.0°C
Flammpunkt −24°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCHO
Brechungsindex 1.3710 to 1.3740
Menge 1 L
Beilstein 01, 671
Merck Index 15, 5199
Relative Dichte 0.79
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0456310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer122510025,122510010,122510100
ChargennummerA0465103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Artikelnummer122510025,122510010,122510100
ChargennummerA0449395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Artikelnummer122510025,122510010,122510100
ChargennummerA0456310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Artikelnummer122510025,122510010,122510100
ChargennummerA0457104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Artikelnummer122510025,122510010,122510100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyraldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyraldehyde
Name des Produkts
Isobutyraldehyd, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >