Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Achtung: heiße Oberfläche
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
Marke: Brady™ 828840
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
1.501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
PIC W017-Tri 200-PP-CRD/1 | |
Je 1 | |
173 mm | |
200 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Achtung: heiße Oberfläche > B x H: 200 x 173 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur