Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Säulenadapter für Kombi Lichtleiter
Adapter zur Verwendung mit dem faseroptischen Kombi Lichtleiter (170402);
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158402
Artikelnummer. 15733032
  • 156.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Säulenadapter, um den Kombi-Lichtleiter (170402) an eine Ø 32 mm Mikroskopsäule zu montieren
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
für Säule 32 mm
SCHOTT Combi Lichtleiter (170 402)
1.3 in.
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Säulenadapter für Kombi Lichtleiter > Zur Verwendung mit (Geräte):SCHOTT Combi Lichtleiter (170 402)