Learn More
SPEX CertiPrep™ Zubehör für Spül- und Trocknereinsätze für Pipetten
Zubehör für die Verwendung mit Spül- und Trocknereinsätzen für Pipetten
Marke:  SPEX CertiPrep™ PIPPUMP-230V
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13206359
  • 313.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Pipettenwaschpumpe, 230 V
  • Zur Verwendung mit SPEX CertiPrep Pipetten-Waschtrockner.
  • Konstruktion aus langlebigem Polyethylen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Spezifikation
Spezifikation
Pipet Washers
3 cm
Pipettenwaschpumpe, 230 V
1 in.
Für Pipettenreiniger und -trockner
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SPEX CertiPrep™ Zubehör für Spül- und Trocknereinsätze für Pipetten > Pipettenwaschpumpe, 230 V