Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Achtung: heiße Oberfläche
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
6.90 CHF - 12.05 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15664737
Unterlagen ansehen
Brady™
828839
87 mm 100 mm
6.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15674737
Unterlagen ansehen
Brady™
828840
173 mm 200  mm
12.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.501 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Polypropylen
Innen und Außen
-40 °C bis 120 °C
Global
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Achtung: heiße Oberfläche