Learn More
Iod, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425003
Zum Warenkorb hinzufügen
Iod, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425003
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11425003
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12278.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diiod
SMILES II
Specifications
Schmelzpunkt 183°C to 186°C (sublimation)
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Reinheit (%) ≥99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Chargennummer10227484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Chargennummer2370570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Chargennummer10241200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Chargennummer10247551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: iodine
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Iod, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >