Learn More
Jodlösung, Wij'S, Pure, Indikator-Gütegrad, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10476870
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Jodlösung, Wij'S, Pure, Indikator-Gütegrad, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10476870
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10476870
Marke: Fisher Chemical J/4500/PB17
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2,5 l, 118 °C, braun, 17 °C, 11354, kunststoffbeschichtete Glasflasche, flüssig, 2,1, 11 mmHg bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer 11354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Siedepunkt 118°C
Schmelzpunkt 17°C
Farbe Bernsteinfarben
pH 2
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 11mmHg at 20°C
Dichte Vapor Density: 2.1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberJ/4500/PB15,J/4500/PB17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution - Wij``s
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodlösung, Wij'S, Pure, Indikator-Gütegrad, Fisher Chemical >