Learn More
Iod, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11405003
Zum Warenkorb hinzufügen
Iod, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405003
1000 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11405003
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12278.0B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diiod
SMILES II
Spezifikation
Schmelzpunkt 183°C to 186°C (sublimation)
Physikalische Form Fest
Menge 1000 g
Reinheit (%) ≥99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Chargennummer10227484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Chargennummer2370570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Chargennummer10241200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Chargennummer10247551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA12278.18,A12278.0B,A12278.30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iod, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >